4-Chlorobenzophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0380.10
PROOMM0380.10EA 623 EUR InStock
PROOMM0380.10
4-Chlorobenzophénone
4-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000622
Numéro CAS: 134-85-0
EINECS: 205-160-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité