4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0432.01
PROOMM0432.01EA 969 EUR InStock
PROOMM0432.01
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
4-Propoxycarbonylphénolate de sodium
Formule: C₁₀H₁₁NaO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016477
Numéro CAS: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité