N-tert-Butylbenzylamine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
MM0440.03
PROOMM0440.03EA 500 EUR InStock
PROOMM0440.03
N-tert-Butylbenzylamine
N-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008798
Numéro CAS: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité