Alcool 4-hydroxybenzylique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0460.06
PROOMM0460.06EA 754 EUR InStock
PROOMM0460.06
Alcool 4-hydroxybenzylique
Alcool 4-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004658
Numéro CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité