2-Hydroxybenzimidazole
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0474.03
PROOMM0474.03EA 1190 EUR InStock
PROOMM0474.03
2-Hydroxybenzimidazole
2-Hydroxybenzimidazole
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 320…322 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127894
Numéro CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité