Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Benzimidazole-2-thiol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0474.05
PROOMM0474.05EA 1500 EUR InStock
PROOMM0474.05
1H-Benzimidazole-2-thiol
1H-Benzimidazole-2-thiol


Formule: C₇H₆N₂S
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005593
Numéro CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité