Triéthylamine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0477.07
PROOMM0477.07EA 427 EUR InStock
PROOMM0477.07
Triéthylamine
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
ONU: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité