2-Méthylindoline
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0477.08
PROOMM0477.08EA 1550 EUR InStock
PROOMM0477.08
2-Méthylindoline
2-Méthylindoline
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0236 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00005706
Numéro CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité