Chloramphénicol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0516.00
PROOMM0516.00EA 1750 EUR InStock
PROOMM0516.00
Chloramphénicol
Chloramphénicol
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité