Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0535.00
PROOMM0535.00EA 1750 EUR InStock
PROOMM0535.00
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté


Formule: C₈H₁₆Cl₆O₃
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité