Acétate de vinyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: Acetic acid vinyl ester
MM0537.01
PROOMM0537.01EA 748 EUR InStock
PROOMM0537.01
Acétate de vinyle
Acétate de vinyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Point d'ébullition: 72.3
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.932 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
ONU: 1301
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10130
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité