Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Nicotinate de méthyle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate

MM0549.00
PROOMM0549.00EA 2010 EUR InStock
PROOMM0549.00
Nicotinate de méthyle
Nicotinate de méthyle


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1.0048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00006388
Numéro CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité