Probenecid
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0657.00
PROOMM0657.00EA 1830 EUR InStock
PROOMM0657.00
Probenecid
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité