Toluène-4-sulfonate de méthyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
MM0722.01
PROOMM0722.01EA 1160 EUR InStock
PROOMM0722.01
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008417
Numéro CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité