β-Chloropropiophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
MM0745.08
PROOMM0745.08EA 155 EUR InStock
PROOMM0745.08
β-Chloropropiophénone
β-Chloropropiophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…49 °C
Densité: 1,181 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000990
Numéro CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité