Éthosuximide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0750.00
PROOMM0750.00EA 387 EUR InStock
PROOMM0750.00
Éthosuximide
Éthosuximide
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072123
Numéro CAS: 77-67-8
EINECS: 201-048-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité