Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2-propylvalérique

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid

MM0751.00
PROOMM0751.00EA 1840 EUR InStock
PROOMM0751.00
Acide 2-propylvalérique
Acide 2-propylvalérique


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0.905 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité