Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mephénesine

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol

MM0810.00
PROOMM0810.00EA 2480 EUR InStock
PROOMM0810.00
Mephénesine
Mephénesine


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00004718
Numéro CAS: 59-47-2
EINECS: 200-427-4
Merck Index: 13,05875
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité