(±)-Quinuclidine-3-ol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
MM0825.02
PROOMM0825.02EA 2040 EUR InStock
PROOMM0825.02
(±)-Quinuclidine-3-ol
(±)-Quinuclidine-3-ol
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Numéro MDL: MFCD00151326
Numéro CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08266
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité