2-Mercapto-1-méthylimidazole
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
MM0889.00
PROOMM0889.00EA 1840 EUR InStock
PROOMM0889.00
2-Mercapto-1-méthylimidazole
2-Mercapto-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité