Sébaçate de dibutyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
MM0925.00
PROOMM0925.00EA 2140 EUR InStock
PROOMM0925.00
Sébaçate de dibutyle
Sébaçate de dibutyle
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027218
Numéro CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité