Phénoxy-2 éthanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0952.00
PROOMM0952.00EA 1980 EUR InStock
PROOMM0952.00
Phénoxy-2 éthanol
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité