Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Colchicine

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

MM1083.00
PROOMM1083.00EA 1730 EUR InStock
PROOMM1083.00
Colchicine
Colchicine


Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078484
Numéro CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité