Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoate d'isopentyle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester

MM1086.00
PROOMM1086.00EA 967 EUR InStock
PROOMM1086.00
Benzoate d'isopentyle
Benzoate d'isopentyle


Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026515
Numéro CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité