Étalon de référence Organique, Trichloroéthylène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NE5625
PROONE5625EA 142 EUR InStock
PROONE5625
Étalon de référence Organique, Trichloroéthylène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité