Meat homogenate - nutrients, NIST-1546A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1546A
PROONIST-1546AEA 3350 EUR InStock
PROONIST-1546A
Meat homogenate - nutrients, NIST-1546A
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This standard reference material is intended for determining fatty acids, cholestrol, proximates, calories, elements, vitamins and amino acids in canned meat products and similiar materials. The meat homogenate is a mixture of pork and chicken products blended together in a commercial process.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Meat homogenate - nutrients 4 PROONIST-1546A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité