Whole milk powder, NIST-1549A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1549A
PROONIST-1549AEA 3070 EUR InStock
PROONIST-1549A
Whole milk powder, NIST-1549A
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This reference standard is intended for validation of methods for determining proximates, fatty acids, cholestrol, vitamins, elements and amino acids in whole milk powder and similar materials.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Collapse All
Désignation Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
NIST-1549A, whole milk powder 5× 10 g sealed aluminised pouches 5 PROONIST-1549A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité