Matériau de référence standard, feuilles d'épinards - éléments traces, NIST-1570A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1570A
PROONIST-1570AEA 1690 EUR InStock
PROONIST-1570A
Matériau de référence standard, feuilles d'épinards - éléments traces, NIST-1570A
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Ce matériel standard est destiné à être utilisé pour évaluer la fiabilité des méthodes analytiques pour la détermination des éléments majeurs, mineurs et traces, des proximates, des calories et des fibres alimentaires totales dans les matériaux botaniques, les produits agroalimentaires et les matériaux de matrice similaire.
Une unité correspond à 60 g de feuilles d'épinards séchées finement broyées.
Certifications: Traçable selon les numéros NIST et SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité