Tomato leaves - trace elements, NIST-1573A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1573A
PROONIST-1573AEA 2400 EUR InStock
PROONIST-1573A
Tomato leaves - trace elements, NIST-1573A
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This standard material is intended for use in evaluating the reliability of analytical methods for the determination of major, minor, and trace elements in botanical materials, agricultural food products, and materials of similar matrix.
A unit consists of 50 g of dried tomato leaves.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité