Elemental analysis standards, portland cement (Ivory)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1884B
PROONIST-1884BEA 1920 EUR InStock
PROONIST-1884B
Elemental analysis standards, portland cement (Ivory)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
These are intended primarily for the evaluation and calibration of methods for analysis of cements and materials of similar matrix.
A unit consists of five sealed vials, each containing approximately 4,5 g of portland cement ground to pass through a 75 µm (No. 200) sieve.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité