Silicon nitride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1900
PROONIST-1900EA 1040 EUR InStock
PROONIST-1900
Silicon nitride
Silicon nitride
Formule: N₄Si₃
Numéro MDL: MFCD00011230
Numéro CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité