Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonate d'éthylène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone

NIST-1972
PROONIST-1972EA 3980 EUR InStock
PROONIST-1972
Carbonate d'éthylène
Carbonate d'éthylène


Formule: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité