Organic reference standard, mussel tissue, NIST SRM 1974C
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1974C
PROONIST-1974CEA 2890 EUR InStock
PROONIST-1974C
Organic reference standard, mussel tissue, NIST SRM 1974C
Étalons Étalons organiques
This reference standard is intended for use in evaluating analytical methods for the determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, chlorinated pesticides and polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in marine bivalve mollusk tissue and similar matrices.
A unit consists of five jars each containing approximately 10 g (wet basis) of frozen tissue homogenate.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité