Acide 3-chlorobenzoïque
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
NIST-2144
PROONIST-2144EA 1070 EUR InStock
PROONIST-2144
Acide 3-chlorobenzoïque
Acide 3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002491
Numéro CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité