Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

NIST-2181
PROONIST-2181EA 1970 EUR InStock
PROONIST-2181
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)


Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité