HEPES sel de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2182
PROONIST-2182EA 1480 EUR InStock
PROONIST-2182
HEPES sel de sodium
HEPES sel de sodium
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Point de fusion: Min. 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036463
Numéro CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité