Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium carbonate

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

NIST-2192A
PROONIST-2192AEA 1520 EUR InStock
PROONIST-2192A
Sodium carbonate
Sodium carbonate


Formule: Na₂CO₃
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité