Baking chocolate standard, NIST-2384
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2384
PROONIST-2384EA 2950 EUR InStock
PROONIST-2384
Baking chocolate standard, NIST-2384
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This reference material intended to use in validating methods for determining proximates, fatty acids, calories, vitamins, elements, catechins, caffeine, theobromine, and acrylamide in baking chocolate and similar matrices. It can be used for quality assurance in-house control materials.
A unit consists of five 91 g individually wrapped bars of baking chocolate.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité