House dust, standard reference material, NIST-2585
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2585
PROONIST-2585EA 1930 EUR InStock
PROONIST-2585
House dust, standard reference material, NIST-2585
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This reference standard is intended for use in evaluating analytical methods for the determination of selected of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyl (PCB) congers, chlorinated pesticides and polybrominated diphenyl ether (PBDE) cogeners in house dust and similar matrices.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité