Calcinated petroleum coke - trace elements
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2719
PROONIST-2719EA 1450 EUR InStock
PROONIST-2719
Calcinated petroleum coke - trace elements
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This reference standard is intended primarily for use in the calibration of apparatus and the evaluation of techniques employed in the analysis of calcined petroleum coke and other materials with a similar matrix.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité