Industrial sludge - leachable and total metals, NIST-2782
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2782
PROONIST-2782EA 1970 EUR InStock
PROONIST-2782
Industrial sludge - leachable and total metals, NIST-2782
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard reference material is intended primarily for use in the evaluation of methods used for the analysis of sludges and other materials of a similar matrix.
A unit consists of 70 g of dried, pulverised and radiation sterilised industrial sludge.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité