Cadmium standard solution, NIST-3108
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3108
PROONIST-3108EA 1590 EUR InStock
PROONIST-3108
Cadmium standard solution, NIST-3108
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
This reference standard is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of cadmium.
A unit consists of 50 ml of a single element solution in a high density polyethylene bottle sealed in an aluminised bag.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité