Chromium standard solution
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3112A
PROONIST-3112AEA 1600 EUR InStock
PROONIST-3112A
Chromium standard solution
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
This reference standard solution is for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of chromium.
One unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of chromium.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité