Indium standard solution
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3124A
PROONIST-3124AEA 1590 EUR InStock
PROONIST-3124A
Indium standard solution
Étalons Étalons cationiques Standards d'indium
This reference standard is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of indium.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of indium.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité