Nickel standard solutions
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3136
PROONIST-3136EA 1670 EUR InStock
PROONIST-3136
Nickel standard solutions
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
This reference standard material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of nickel.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of nickel.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité