Platinum standard solution
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3140
PROONIST-3140EA 1610 EUR InStock
PROONIST-3140
Platinum standard solution
Étalons Étalons cationiques Standards de platinium
This reference standard is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of platinum.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of platinum.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité