Sodium standard solution, NIST-3152A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3152A
PROONIST-3152AEA 1670 EUR InStock
PROONIST-3152A
Sodium standard solution, NIST-3152A
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
This standard reference material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of sodium.
A unit consists of 50 ml of an aqueous solution in a high-density polyethylene bottle sealed in an aluminised bag.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité