Sodium carbonate - acidimetric standard
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-351A
PROONIST-351AEA 1610 EUR InStock
PROONIST-351A
Sodium carbonate - acidimetric standard
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
These standards are intended for use as a acidimetric standard.
The SRM consists of highly purified sodium carbonate in a 50 g unit.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité