Ferromanganese, high carbon, alloy, NIST-68C, reference standard
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-68C
PROONIST-68CEA 1270 EUR InStock
PROONIST-68C
Ferromanganese, high carbon, alloy, NIST-68C, reference standard
Étalons Étalons et alliages de métaux
This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental methods of analysis.
  • 8 analytes/elements measured
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité