Organic reference standards, Multi-nutrient fertiliser - elements
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-695
PROONIST-695EA 2320 EUR InStock
PROONIST-695
Organic reference standards, Multi-nutrient fertiliser - elements
Étalons Étalons organiques
These standards are intended primarily for use in the evaluation of techniques employed in the analysis of multi-nutrient fertiliser materials and materials of a similar matrix.
One unit consists of approximately 70 g of jet-milled fertiliser.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité